MAB4140
Anti-MDR3 Antibody, clone P3 II-26
culture supernatant, clone P3 II-26, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P3 II-26, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCB4(5244)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone-fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone-fixed frozen sections
Not suitable for paraffin-embedded tissues
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2