MAB4120
Anti-MDR1 Antibody, clone JSB-1
culture supernatant, clone JSB-1, Chemicon®
Szinonimák:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JSB-1, monoclonal
faj reaktivitás
human, hamster
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCB1(5243)
Egyediség
JSB-1 does not cross-react with MDR3 P-glycoprotein. JSB-1 has been shown to cross-react with Pyruvate Carboxylase (PC), an abundant Mr 130,000 mitochondrial enzyme, on both immunoblots and immunohistochemical tissue sections [Rao et al. (1995). J Histo. Cytochem. 43(12):1187-1192.] Unequivocal plasma membrane patterns of immunostaining represent true P-glycoprotein ex-presssion. Weak homogeneous, cytoplasmic, or granular patterns of reactivity may represent staining of the PC cross-reactive epitope rather than positive staining for P-glycoprotein.
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Immunocytochemistry: acetone or air-dried preparations react well.
Western blot
Note: For cellular detection, permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
MDR cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1