MAB347
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, clone 9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9-1E12, monoclonal
faj reaktivitás
feline, rat, hamster
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAP43(2596)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
0.1-0.5 µg/mL of a previous lot on 4% paraformaldehyde perfused and fixed rat cerebellum and cerebrum tissue. The addition of 0.01-0.1% Triton X-100 to incubation buffer will increase cellular permeability.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in immunoprecipitation.
5-10µg/mL in membrane preparations from 16-18 day embryonic cortical neuronal cultures.
Western Blot Analysis:
MAB347 will detect a single 43-48 kD band in western blots of membrane fractions of growing neurons.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected GAP-43/B-50 on 10 μg of rat brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat DRG tissue that has been subjected to a spinal nerve ligation and cultured neurons.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2