MAB1992
Anti-Integrin α3β1 Antibody, clone M-KID2
clone M-KID2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VLA-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M-KID2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA3(3675)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (works on Acetone-fixed paraffin-embedded tissues)
ELISA/RIA
Immunoprecipitation. When immunoprecipitated samples are run on SDS-PAGE under a) non-reducing conditions, two bands will be detected with an apparent molecular weight of 110 and 150kDa; and b) reducing (2% B-ME) conditions, a single molecular species of 130kDa is detected. Under reducing conditions both alpha3 and beta1 subunits run with the same apparent molecular weight.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cell line: KJ29 renal carcinoma adherent cells.
Tissue: Kidney; antibody reacts with basal layer podocytes and basement membrane of distal tubules.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2