MAB1965
Anti-Integrin β1 Antibody, a.a. 82-87, clone JB1A (a.k.a. J10)
ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
300
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JB1A (J10), monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:100 Note: epitope is trypsin sensitive; cells should be prepared with PBS + EDTA (2mM) or other non-enzymatic methods. Blocking will not occur with trypsinized cells with JB1A.
Immunoprecipitation: 1:250-500
Western blotting (reducing, 115 kDa; non-reducing, 130 kDa): 1:1000-2000
Note: binding of antibody may be inhibited by magnesium ion concentrations exceeding 0.5mM.
Immunocytochemistry/Immunohistochemistry: JB1A can be used on unfixed cells in flow cytometry and culture {Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}. Often times fixing with 2-3% PFA for 5 minutes after primary antibody incubation will assist in obtain strong signals since it fixes the primary antibodies to the tissues.
FACS: JB1A has been primarily used against live cells at 1:200-1:500 followed by goat anti-mouse conjugated secondaries
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1