MAB1961Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, azide free
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MAB1961
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1F6, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAV(3685)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inhibition of attachment of carcinoma and melanoma cells to vitronectin
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue. (Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min.)
Immunocytochemistry: for use on human carcinomas, normal epithelium and keratinocytes 1:1500 (Acetone Fixed Only)
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Epithelium, keratinocytes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2