MAB1905-I
Anti-Laminin α1/β1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, from rat
Szinonimák:
Laminin subunit beta-1, Laminin subunit alpha-1, Laminin α1/β1, Serine/threonine-protein kinase PLK4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AL-4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Lama1(16772)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Laminin α1/β1 in 10 µg of Laminin purified protein.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Laminin purified protein
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1