MAB1920
Anti-Laminin γ1 Antibody, clone 2E8
ascites fluid, clone 2E8, Chemicon®
Szinonimák:
Laminin B2 Chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2E8, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMC1(3915)
Egyediség
Alkalmazás
Immunofluorescence
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Basement membrane, Hippocampal tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1