MAB3876
Anti-Myogenin Antibody
Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-MYF4, Anti-bHLHc3, Anti-myf-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYOG(4656)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry: 1-2 μg/mL on formalin-fixed, paraffin embedded human rhabdomyosarcoma tissue sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg
Gel shift assays
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2