MAB16985
Anti-MCAM Antibody, clone P1H12
clone P1H12, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD146 antigen, Cell surface glycoprotein P1H12, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, S-endo 1 endothelial-associated antigen, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion molecule
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1H12, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, canine, human
nem léphet reakcióba
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MCAM(4162)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1-10 μg/mL of a previous lot worked in immunocytochemistry.Works best on EDTA or Trypsin lifted endothelial cells.
Immunohistochemistry:
1-10 µg/mL. 4% PFA for 30min RT or <2hrs at 4°C. Block w/ 1%BSA/0.2% tween20/PBS for 30min. Works well in frozen tissue; fixed or unfixed.
Immunoprecipitation:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in immunoprecipitation.
ELISA:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in ELISA.
FACS Analysis:
1-10 μg/mL of a previous lot worked in FACS.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected MCAM on 10μg of HUVEC lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
HUVEC cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2