MAB1406
Anti-Thy-1.1 Antibody, clone OX-7
clone OX-7, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD90.1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OX-7, monoclonal
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... THY1(7070)
Related Categories
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry on frozen sections.
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Thymocytes, T-lymphocytes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2