CBL1337
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390
clone 390, Chemicon®, from rat
Szinonimák:
CD31
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
390, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PECAM1(5175)
Általános leírás
Alkalmazás
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Blocking of cell adhesion: CBL1337 inhibits aggregation of L cells transfected with a variant form of CD31 (DeLisser, 1993)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jurkat and Raji cells, tonsil tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg