MAB1273A4
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Human Mitochondria
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
113-1, monoclonal
faj reaktivitás
human (mitochondria protein)
nem léphet reakcióba
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs).
Minőség
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2