MAB011-A/13
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ApoAI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A/13, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APOA1(335)
Egyediség
AFFINITY CONSTANT: 8 x 10E9 L/mol
Immunogen
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2