MABS1310
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone Wt20-7
clone Wt20-7, from mouse
Szinonimák:
Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Wt20-7, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APOA1(335)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Western Blotting applications (Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Immunocytochemistry applications (Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein A-I in Dot Blot applications (Kimura, H., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):2988; Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apolipoprotein A-I in human fetal liver tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2