KGEPS015HH3
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XL 150 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Szinonimák:
Opticap XL 150 Millipore Express SHF Sterile 0.2 μm 9/16 in. HB/HB
Méret kiválasztása
95 500,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
95 500,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
Terméknév
Millipore Express® SHF, Opticap® XL Capsule, Opticap® XL 150, sterile, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Anyagok
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
irradiated
sterile
termékcsalád
Opticap® XL 150
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore Express®
Paraméterek
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
9.7 cm (3.8 in.)
patron névleges hossza
3.8 in. (9.7 cm)
Átmérő
5.6 cm (2.2 in.)
szűrőfelület
220 cm2
bemeneti csatl. átmérője
9/16 in.
bemenettől kimenetig Sz
9.7 cm (3.8 in.)
kimeneti csatl. átmérője
9/16 in.
szennyeződések
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Mátrix
Millipore Express® SHF
pórusméret
0.2 μm
buborékpont
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
szerelvény
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 2.0 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook or ask our experts.