Fontos dokumentumok
FHLP01300
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Szinonimák:
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
>60 % porosity
material:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophobic
szűrőátmérő:
13 mm
vastagság:
109 μm , (typical)
sterilitás:
non-sterile
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Fluoropore®
Millipore
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
109 μm , (typical)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤0.5%
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.45 μm pore size
>60 % porosity
buborékpont
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • Clarifying acids, bases, and solvents
  • Filtering or venting gases
  • UV spectroscopy
  • Particle monitoring
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Jogi információk
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany