MABF165A
Anti-CD19 (human), PE, clone SJ25C1 Antibody
clone SJ25C1, from mouse, PE
Szinonimák:
B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, Differentiation antigen CD19, T-cell surface antigen Leu-12, CD antigen CD19, CD19
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SJ25C1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD19(930)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD19 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg