Fontos dokumentumok
SAB5500040
Sigma-Aldrich
Anti-CD14 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP192, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
SP192, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP192, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
technika/technikák
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD14(929)
Általános leírás
Cluster of differentiation 14 (CD14) is a cell surface glycoprotein expressed on monocytes and macrophages. It cooperates with MD-2 and TLR4 to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). It is also involved in NF-kappa-B activation, cytokine secretion, the inflammatory response, and up-regulation of cell surface molecules.
Immunogén
Synthetic peptide derived from the internal region of human CD14 protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)