EZFITEXTE1
EZ-Fit® Manifold Filtration Head Extension
pkg of 1 unit, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Szinonimák:
EZ-Fit® Filtration Manifold Accessory, EZ-Fit® Manifold
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
bemenet
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Jogi információk
konfigurálva