EZFITBASE6
EZ-Fit® Manifold
6-place manifold base for filtration application, stainless steel
Szinonimák:
EZ-Fit® Manifold base, EZ-Fit® manifold base for EZ-Stream® vacuum pump
About This Item
Javasolt termékek
material
316L stainless steel
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
alkalmazás(ok)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
kiszállítva
ambient
Jogi információk
kiegészítő