EZFITHIHE
EZ-Fit® Manifold Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Szinonimák:
For bioburden application, Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), filtration head for manifold
About This Item
Javasolt termékek
material
316L stainless steel
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
bemenet
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Kiszerelés
EZFITHIHE3: 3 units
comes without Rubber Stopper n°8
Jogi információk
konfigurálva