Fontos dokumentumok
EZABNZ-180K
Millipore
Advanced Benzonase ELISA
Szinonimák:
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
biológiai forrás
Serratia marcescens
Minőségi szint
leírás
96 well
parameter
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
cell culture supernatant
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
Alkalmazás
96 stripwell formatt ELISA
Used for the removal of nucleic acid from protein samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Digests native or heat-denatured DNA and RNA.
Tulajdonságok és előnyök
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
Jogi információk
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany