1.01656
Benzonase® purity grade II (>90%) for biotechnology
Szinonimák:
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Serratia marcescens
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥250 units, pH 8.0, 37 °C
koncentráció
≥250 units/μL
szennyeződések
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (Yeasts and moulds)
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (aerobic bacteria)
not detectable Proteases
szín
clear
colorless
pH
8 (25 °C in H2O)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
idegen aktivitás
foreign activity ≥1.0 x 10^6 units (calc. on protein)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.