1.04358
Benzonase® ELISA Kit III
for the immunological detection of Benzonase®
Szinonimák:
Endonuclease Detection Kit
About This Item
Javasolt termékek
leírás
The kit should be kept dry, refrigerated at +2°C to +8°C and protected from light
Minőségi szint
technika/technikák
ELISASandwich: suitable
alkalmazás(ok)
detection
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Alkalmazás
Kiszerelés
1.04358.0002 / 5 x 96 wells plates per kit
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.