1.01654
Benzonase®
purity grade II (>90%) for biotechnology
Szinonimák:
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Serratia marcescens
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
koncentráció
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in water)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.