CLS354245
Corning® Collagen IV
from human, pack of 0.25 mg
Szinonimák:
extracellular matrix
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Forma
liquid
kiszerelés
pack of 0.25 mg
gyártó/kereskedő neve
Corning 354245
technika/technikák
cell attachment: suitable
Általános leírás
Source
Human placenta. NOTE: Source material tested for HBsAG, for anti-HIV-1 and anti-HIV-2, and anti-HCV virus-1 and virus-2.
Quality
Electrophoretically homogeneous (SDS-PAGE)
Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Preparation and Storage
Stable for at least three months at -70°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Handling
Recommended concentration - 1-5 μg/cm² of growth surface depending on cell type
Formulation
Frozen in 10 mM Acetic Aci
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)