Fontos dokumentumok
FCMAB215P
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD138-PE Antibody, clone MI15
clone MI15, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
Syndecan-1, SYND1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
konjugátum:
PE
application:
FACS
klón:
MI15, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MI15, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SDC1(6382)
Általános leírás
CD138 is a transmembrane proteoglycan, bearing heparin sulphates and sometimes chondriotin sulfates. It consists of a 30.5 kDa core protein with 5 putative glycosaminoglycans attachment sites. CD138 is a member of the syndecan family. The reported Mr of CD138 ranges from 85,000 to 92,000, presumably depending on the glycosaminoglycan pattern of the molecule (Wijdenes, 1997). Within the hematopoietic system, CD138 is mainly confined to late stages of B-cell differentiation. It is typically expressed at high cellular density in plasma cells (Gattei, 1999). In mature tissues, CD138 is expressed by simple and stratified epithelia, fibroblasts, stratified keratinocytes and endothelial cells (Wijdenes, 1997). Anti-CD138, MI15, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocytes Differentiation Antigens, and studies by a number of different laboratories confirmed its reactivity with CD138 (Wijdenes, 1997).
Egyediség
Antibody recognizes Human CD138 antigen
Alkalmazás
Detect CD138 using this Milli-Mark Anti-CD138-PE Antibody, clone MI15 validated for use in FC.
Minőség
Evaluated by flow cytometry using U266 cells
Cél megnevezése
85-92 kDa (Wijdenes, 1997)
Jogi információk
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2