SAB4700215
Monoclonal Anti-CD63 antibody produced in mouse
clone MEM-259, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-259, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD63(967)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás