ABS1679
Anti-VPS28
from rabbit
Szinonimák:
Vacuolar protein sorting-associated protein 28 homolog, H-Vps28, ESCRT-I complex subunit VPS28
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VPS28(51160)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant GST-VPS28 protein.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1