CBA042
InnoZyme TACE Activity Kit
Szinonimák:
α-Secretase Activity Kit, TNF-α Converting Enzyme Activity Kit, ADAM17 Activity Kit, ADAM17 Activity Kit, α-Secretase Activity Kit, TNF-α Converting Enzyme Activity Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 96 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 96-well plate(s)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
assay range
standard curve range: 5-100 ng/mL
(as measured with purified recombinant human TACE)
bemenet
sample type cells
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
• Highly specific: based on immunocapture of human TACE
• Highly sensitive and quantitative: assay range 5-100 ng/ml
• Convenient: 96-well format and non-radioactive detection
• Versatile: appropriate for measuring active TACE and high-throughput screening of TACE inhibitors
Komponensek
Figyelmeztetés
Elv
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Refrigerate (4°C):
Sample Buffer
Assay Buffer
Wash Buffer
Substrate
Anti-Human TACE-coated 96-well plate
Deep Freeze (-70°C):
Control*
*Note: Following initial use the Control should be dispensed into aliquots and stored at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Analízis megjegyzés
Human recombinant TACE
Egyéb megjegyzések
Neumann, U., et al. 2004. Anal. Biochem.328, 166.
Skovronsky, D.M., et al. 2001. J. Neurobiol.49, 40.
Black, R.A., et al. 1997. Nature385, 729.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Selected Citations
DasGupta S., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem.17, 3604.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13