Fontos dokumentumok
BX0220
Supelco
Benzene
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Szinonimák:
Benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
200-753-7
Ügynökség
meets USP/NF
Minőségi szint
gőznyomás
101 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
szennyeződések
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.05% Water (H2O)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -11 °C
oldhatóság
1.88 g/L
sűrűség
0.88 g/cm3 at 20 °C
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzene (C6H6) is an organic compound. It is widely used as a solvent in the production of industrial chemicals (such as cyclohexane, cumene, and styrene), and adhesives. Additionally, several types of rubber, lubricants, dyes, detergents, drugs, and pesticides are made using benzene.
Alkalmazás
Benzene can be used:
  • As a starting material to produce ethylbenzene with the gaseous ethylene in presence of Friedel-Crafts catalysts (aluminum chloride).
  • As a starting material to produce cumene by catalytic alkylation with propylene.
  • As a reactant in the production of cyclohexane under mild condition using Ru/ carbon nanotubes (CNTs) catalysts by hydrogenation method.
  • To synthesis phenol using H2O2 as an oxygen source and nickel(II)complex as a catalyst by hydroxylation method.
  • As a solvent along with hexafluoro benzene to obtain stabilized graphene sheet.
Analízis megjegyzés
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test (limit 1 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F
Lobbanási pont (C)
-11 °C