AP307F
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) FITC conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (1,4)
Flow Cytometry: 1 μg per 1x10E6 cells (1,2,4)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2