AP193P
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
1 mg/mL (Reconstituted), Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
guinea pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 mg/mL (Reconstituted)
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3