Fontos dokumentumok
SAB4600031
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Chicken IgY Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
CF™ 488A conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
chicken
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 515 nm
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
CF™ 488A is a green fluorescent dye with excitation argon laser line at 488nm. CF™ 488A is minimally charged, thus, it reduces non-specific binding of antibody conjugates. CF™ 488A is a highly water-soluble and pH-insensitive dye with molecular weight of ~710. This dye has absorption/emission maxima at 490/515nm and it is highly photostable.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)