04-736
Anti-phospho-Akt1/PKBα (Ser473) Antibody, clone SK703, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SK703, Upstate®
Szinonimák:
AKT1 kinase, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SK703, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer473)
Géninformáció
human ... AKT1(207)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Untreated and PDGF treated NIH-3T3 fibroblasts.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1