ACK5003PG
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein G with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Javasolt termékek
material
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Amicon®
gyártó/kereskedő neve
Amicon® Pro
parameter
10 mL sample volume
technika/technikák
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Hosszúság
12 cm (4.7 in.)
Átmérő
2.97 cm
szűrőfelület
1 cm2
pórusméret
3 kDa NMWCO
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1