ACK5003NT
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Javasolt termékek
material
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Amicon®
gyártó/kereskedő neve
Amicon® Pro
parameter
10 mL sample volume
technika/technikák
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
Hosszúság
12 cm (4.7 in.)
Átmérő
2.97 cm
szűrőfelület
1 cm2
pórusméret
3 kDa NMWCO
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
95.9 °F
Lobbanási pont (C)
35.5 °C