AC464
NovaSeptum® SURe Accurate Volume Syringe Sampling Unit
Manifold (5-valve) with AseptiQuik® S connector, sterile; γ-irradiated, volume 5 mL (20 mL)
Szinonimák:
AV syringe, Accurate Volume syringe, syringe
About This Item
Javasolt termékek
material
polycarbonate connector
polycarbonate container
polypropylene body
silicone tubing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
termékcsalád
NovaSeptum® SURe
tárolási körülmény
room temperature
parameter
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
4-40 °C temp. range (39-104 °F)
térfogat
5 mL (20 mL)
szerelvény
inlet connection (Silicone)
Luer-Lok® outlet connection (3-piece)
outlet connection (containing a male, female and an injection site)
alkalmazás(ok)
sterile sampling
Általános leírás
This product comes as a manifolded unit with accurate volume syringes and connects via AseptiQuik® S connector. The syringes enable sampling for small, accurate volumes, which is particularly important for sampling of high value products. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Kiszerelés
- 5 units per box (5*5mL)
- 4 units per box (5*20mL)
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva