ABT331
Anti-Nephrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Nephrin, NPHN, NPHS1, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPHS1(4868)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected Nephrin in mouse kidney tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2