ABT330
Anti-TSLP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
TSLP Antibody, Thymic stromal lymphopoietin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TSLP(85480)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP in human brain cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP in 15 µg of A20 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A20 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2