ABS2202
Anti-Cas9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
SpCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
Streptococcus pyogenes, bacteria
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in non-transfected HEK293H and HEK293H transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected Cas9 in HEK293H cell lysate from cells transfected with pCDNA3.0-Cas9.
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cas9 in HEK293 cells transfected with Cas9 from Streptococcus pyogenes.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1