ABF23
Anti-NLRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NLRP3(114548)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRP3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
THP-1 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1