ABE367
Anti-RNF168 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168, RNF168
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RNF168(165918)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RNF168 in frozen human lung adenocarcinoma tissue sections (Xie, X., et al. (2018) Nat. Cell Biol. 20(3); 320-331).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RNF168 in 8 µg of SA13 human B cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1