SAB4502609
Anti-NF-κB p65 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 60 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RELA(5970)
Általános leírás
Immunogén
Immunogen Range: 278-327
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)