ABE206
Anti-MLL2 (C-Term) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone-lysine N-methyltransferase 2D, Lysine N-methyltransferase 2D, ALL1-related protein, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KMT2D(8085)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MLL2 (C-term) in 10 µg of human testis tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1