ZRB1538
Anti-MLL2 Antibody, clone 3L17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Histone-lysine N-methyltransferase 2D;EC 2.1.1.43;ALL1-related protein;Lysine N-methyltransferase 2D;Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3L17, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 593.39 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, mouse, zebrafish, feline, horse, canine, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KMT2D(8085)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MLL2 in human placenta tissue sections.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MLL2 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MLL2 C-terminal peptide with a KD of 3.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLL2 in MOLM13 and HEK293 cell lysates. (Courtesy of Dr Shu-Ping Wang, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica, Taiwan).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)