ABE198
Anti-Sirt5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
NAD-dependent deacetylase sirtuin-5, SIR2-like protein 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIRT5(23408)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Sirt5 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1