AB9272
Anti-Synaptophysin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYP(6855)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue: 1:300 for 10 minutes at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling of tissues in 10 mM citrate buffer, pH 6.0 for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
STAINING PATTERN: Cytoplasmic
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Pancreas or Pheochromocytoma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2