Fontos dokumentumok
Z719668
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Sorenson 10190T
maximum térfogat:
1000 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
barrier: no
kiszerelés:
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 100 tips)
material
colorless
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 100 tips)
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 10190T
maximum térfogat
1000 μL
Általános leírás
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Jogi információk
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)